Principaux documents
1.19682
Millipore
Silice
PharmPrep® P Si100, 20µm. CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Synonyme(s) :
Dioxyde de silicium
10 G
187,00 $
100 G
767,00 $
1 KG
3 571,00 $
10 KG
33 336,00 $
25 KG
87 547,00 $
187,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 G
187,00 $
100 G
767,00 $
1 KG
3 571,00 $
10 KG
33 336,00 $
25 KG
87 547,00 $
About This Item
Formule linéaire :
SiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115709
Numéro de classement CE :
231-545-4
187,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
spherical silica gel
Niveau de qualité
Puissance
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Paramètres
≤25 bar max. pressure
Dimension de pores
10 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pb
2230 °C (lit.)
Pf
>1600 °C (lit.)
Masse volumique apparente
200‑800 kg/m3
Application(s)
plasma purification
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
PharmPrep P Si100, 20µm. CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Remarque sur l'analyse
Purity (Al): ≤ 50 ppm
Purity (Fe): ≤ 25 ppm
Purity (Na): ≤ 25 ppm
theoretical number of plates (2-Nitrotoluene): ≥ 7000 1 / m
Pressure: ≤ 10 bar
Pore volume: 0.8 - 0.9 ml/g
Specific surface area (BET): 320 - 400 m²/g
Particle Size (d10): 10.0 - 15.0 µm
Particle Size (d50): 16.0 - 23.0 µm
Particle Size (d90): 25.0 - 40.0 µm
Informations légales
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable