Principaux documents
1.18309
Supelco
Sodium dodecyl sulfate
for ion pair chromatography LiChropur
Synonyme(s) :
Dodecyl hydrogen sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Dodecyl sodium sulfate
25 G
765,00 $
100 G
3 460,00 $
765,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
765,00 $
100 G
3 460,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H25NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
205-788-1
Nomenclature NACRES :
NB.21
765,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99% (acidimetric)
Puissance
1427 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
Impuretés
≤2% water (Karl Fischer)
Transmittance
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
204-207 °C
Température de transition
flash point >150 °C
Solubilité
>130 g/L
Densité
1.1 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
490‑560 kg/m3
Adéquation
passes test for identity (IR)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Sodium dodecyl sulfate (SDS) is commonly used asan ion pair reagent in ion pair chromatography.[1]
Application
Sodium dodecyl sulfate can be used as an ionpair reagent and disperser agent in ion pair-based surfactant-assisteddispersive liquid–liquid micro extraction (IP-SA-DLLME) method for chromiumspeciation analysis.[2]
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
338.0 °F
Point d'éclair (°C)
170 °C
Les clients ont également consulté
Selective and sensitive speciation analysis of Cr (VI) and Cr (III) in water samples by fiber optic-linear array detection spectrophotometry after ion pair based-surfactant assisted dispersive liquid--liquid microextraction
Yousefi SM and Shemirani F
Journal of Hazardous Materials, 254, 134-140 (2013)
Ion-pair switchable-hydrophilicity solvent-based homogeneous liquid--liquid microextraction for the determination of paraquat in environmental and biological samples before high-performance liquid chromatography
Rahimi K, et al.
Journal of Separation Science, 40(18), 3703-3709 (2017)