116812
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-(4-Chlorophenylthio)-, Sodium Salt
Cell-permeable cAMP analog that activates both protein kinase A and protein kinase G.
Synonyme(s) :
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-(4-Chlorophenylthio)-, Sodium Salt, Adenosine 3ʹ,5ʹ-cyclic Monophosphate, 8-(4-Chlorophenylthio)-, Sodium Salt
85,00 $
About This Item
85,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)[n]3c4ncnc(c4nc3Sc5ccc(cc5)Cl)N)CO1)[O-]
InChI
1S/C16H15ClN5O6PS.Na/c17-7-1-3-8(4-2-7)30-16-21-10-13(18)19-6-20-14(10)22(16)15-11(23)12-9(27-15)5-26-29(24,25)28-12;/h1-4,6,9,11-12,15,23H,5H2,(H,24,25)(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t9-,11-,12-,15-;/m1./s1
Clé InChI
YIJFVHMIFGLKQL-DNBRLMRSSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Protein kinase A and protein kinase G
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Kawasaki, H., et al. 1998. Science.282, 2275.
Moed, P.J., et al. 1993. Comp. Biochem. Physiol.105A, 711.
Connolly, B.J., et al. 1992. Biochem. Pharmacol.44, 2303.
Phillips, M.E., and Taylor, A. 1992. J. Physiol.456, 591.
Shipston, M.J., and Antoni, F.A. 1992. Endocrinology130, 2213.
Datta, R., et al. 1991. Blood78, 83.
Peters, D.J.M., et al. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA88, 9219.
Sandberg, M., et al. 1991. Biochem. J.279, 521.
Unterman, T.G., et al. 1991. Endocrinology128, 2693.
Xu, H., et al. 1989. Brain Res.504, 36.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable