Documents
1.15231
Millipore
2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-ethanesulfonic acid sodium salt
pKa (20 °C)7.55, ≥99% dry basis (perchloric acid titration)
Synonyme(s) :
2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-ethanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H17N2NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.29
Code UNSPSC :
12161703
Numéro de classement CE :
278-169-7
Pureté
≥99% dry basis (perchloric acid titration)
Forme
solid
pKa (20 °C)
7.55
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Description générale
buffer substance HEPES-Na
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
UV-Absorption (250 nm, 20 g/l, 1 cm, water): ≤ 0.06
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 6.0
Biological buffer, pKa at 20 °C: 7.55
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable