Documents
1.15131
Supelco
Amberlite IR-120 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 15-50 mesh, strongly acidic
Synonyme(s) :
synthetic calcium silicate hydrate
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
product name
Ion exchanger Amberlite IR-120, (strongly acidic cation exchanger), H⁺ form
Niveau de qualité
Forme
resin
Technique(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matrice
PS-DVB
Groupe de la matrice active
SCX
Taille des particules
300-1100 μm
Masse volumique apparente
850 kg/m3
Technique de séparation
cation exchange
Température de stockage
no temp limit
Remarque sur l'analyse
Appearance: Yellow-brown moist spherules
Total capacity (wet): ≥ 1.8 mol/l
Particle size (0,3-1,1 mm): ≥ 90
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable