41349
Amberlite™ FPC23 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 16-40 mesh, strongly acidic
Synonyme(s) :
Amberlite™ FPC23 H
About This Item
Produits recommandés
product name
Amberlite™ FPC23, hydrogen form, strongly acidic, 16-40 mesh
Niveau de qualité
Forme
beads
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
800 m2/g
Perte
40-55% loss on drying
Matrice
styrene-divinylbenzene
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
16-40 mesh
Dimension de pores
200 Å mean pore size
Technique de séparation
reversed phase
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
Clé InChI
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?