1.14979
Chlorine Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Synonyme(s) :
Chlorine Visual Test Kit Refills
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
refill
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
chlorine
Compatibilité
for use with MCOLORTEST®
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kit 1.14978 for the colometric evaluation of chlorine.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393