Principaux documents
1.14902
Supelco
Flat-bottomed tubes with screw caps
for use with MQuant® titrimetric and colormetric tests
12 UNITS
129,00 $
129,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
12 UNITS
129,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
129,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Nom du produit
Flat-bottomed tubes with screw caps, for use with MQUANT® titrimetric and colormetric tests
Compatibilité
for use with MQUANT® titrimetric and colormetric tests
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
We offers you useful accessories. These short flat-bottomed tubes can be used for our colorimetric and titrimetric MQuant® test kits with color card comparator (formally MColortest®). The screw caps are included.
for titrimetric and colorimetric MQuant® tests
Remarque sur l'analyse
Application test: conforms
Informations légales
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
BCA protein assay or Smith assay to determine protein concentration in a sample using Spectroquant® Prove photometers.