Principaux documents
1.14408
Supelco
Nitrite Test Kit, colorimetric
0.005-0.10 mg/L (NO₂⁻), 0.0015-0.030 mg/L (NO₂-N), MQuant®
Synonyme(s) :
Nitrite Visual Test Kit
110 TESTS
224,00 $
224,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
110 TESTS
224,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
224,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Nom du produit
Nitrite Test, colorimetric, 0.005-0.10 mg/L (NO2-), 0.0015-0.030 mg/L (NO2-N), for use with MQUANT®
Analyte(s) spécifique(s)
nitrite
Niveau de qualité
Plage de mesure
0.0015-0.030 mg/L (NO2-N)
0.005-0.10 mg/L (NO2-)
Compatibilité
for use with MQUANT®
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Method: colorimetric with color card and comparator block with long test tubes 0.005-0.012-0.02-0.03-0.04-0.05-0.06-0.08-0.10 mg/l NO₂⁻ 0.0015-0.0037-0.006-0.009-0.012-0.015-0.018-0.024-0.030 mg/l NO₂-N MQuant®
Informations légales
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2