Documents
1.13720
Sigma-Aldrich
Dichloromethane-D2
deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonyme(s) :
Dichloromethane-D2, Dideuteromethylene chloride, Methylene chloride-d2, Dideuterodichloromethane, DCM deuterated
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CCl2D2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
Numéro de classement CE :
216-776-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
450 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
605 °C (DIN 51794)
Puissance
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
13-22 % (v/v)
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
39 °C/1013 hPa
Pf
-97 °C
Densité
1.36 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Description générale
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Remarque sur l'analyse
Deuteration degree: ≥ 99.8 %
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.01 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Informations légales
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable