1.11723
Casein Digest Soy Lecithin Polysorbate 20 (FCDLP 20) Broth (Base)
NutriSelect® Prime, according to ISO 16212, ISO 18415, ISO 21149 (TAT Broth Base), powder, pack of 500 g
Synonyme(s) :
TAT broth
Produits recommandés
Agence
ISO 18415
ISO 21149 (TAT Broth Base)
according to ISO 16212
Niveau de qualité
Description
For sterility tests of viscous or gelatinous materials
Stérilité
non-sterile
Forme
powder
Conditionnement
pack of 500 g
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Prime
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3±± 0.2
Application(s)
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
- Appearance (clearness): clear to almost clear
- Appearance (colour): yellowish
- pH-value (25 °C): 7.1 - 7.5
- Growth (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): 91%
- Growth (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): 77%
- Growth (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): 101%
- Growth (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): 72%
- Incubation: 45 minutes up to 1 hour at 18 – 27°C (laboratory ambient temperature), aerobic
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1