Principaux documents
1.11685
Millipore
Starch (from wheat)
for biochemistry
Synonyme(s) :
Starch (from wheat), starch native from wheat
About This Item
Formule linéaire :
(C6H10O5)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Numéro de classement CE :
232-679-6
Nomenclature NACRES :
NA.79
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
400 °C
pH
4-7 (25 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Masse volumique apparente
550‑700 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Remarque sur l'analyse
Reducing sugars (as maltose): ≤ 0.5 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.6 %
Loss on drying: ≤ 13 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable