Principaux documents
1.10888
Supelco
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
GR for analysis
Synonyme(s) :
Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate, 1,3-Dichloro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione sodium salt
100 G
412,00 $
412,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
412,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3Cl2N3NaO3 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
220-767-7
Nomenclature NACRES :
NA.21
412,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
550-1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
252 °C (decomposition)
Solubilité
236.8 g/L
Densité
1.97 g/cm3 at 25 °C
Masse volumique apparente
980 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].ClN1C(=O)[N-]C(=O)N(C1=O)Cl.O.O
InChI
1S/C3HCl2N3O3.Na.2H2O/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11;;;/h(H,6,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Clé InChI
PYILKOIEIHHYGD-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric, calc. on dried substance): ≥ 98.0 %
Identity (Raman-spectrum): conforms
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Loss on Drying (105°C): 9.0 - 16.0 %
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine