Principaux documents
1.10493
Millipore
Bouillon cœur-cervelle GranuCult®
ISO 6888, To support the growth of fastidious and non-fastidious microorganisms
500 G
209,00 $
209,00 $
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 G
209,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106213
Nomenclature NACRES :
NA.74
209,00 $
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Agence
APHA
ISO 6888
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
GranuCult® prime
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.2-7.6 (37 °C, 37 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilité
37 g/L
Masse volumique apparente
730 kg/m3
Application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
heterotrophic bacteria
Description générale
Le bouillon BHI (bouillon de tissus cérébraux et cardiaques) est un milieu sélectif en granules recommandé pour la culture de diverses bactéries exigeantes et de Staphylococci en vue du test de la coagulase plasmatique. Les granules assurent une dissolution rapide et uniforme dans l′eau. Ce format empêche également l′agglutination du milieu et l′inhalation de poudre en suspension dans l′air. Le digestat enzymatique d′infusions et de tissus animaux (cerveau de veau et cœur de bœuf) sert de source de carbone, d′azote, de facteurs de croissance essentiels, d′acides aminés et de vitamines. Le glucose sert de source d′énergie. Le phosphate disodique contribue à maintenir l′effet tampon du milieu, tandis que le chlorure de sodium maintient l′équilibre osmotique du milieu.
Application
Le bouillon BHI (bouillon de tissus cérébraux et cardiaques) est un milieu tamponné hautement nutritif facilitant la croissance des micro-organismes exigeants et non exigeants, y compris les bactéries aérobies et anaérobies.
Remarque sur l'analyse
Apparence (couleur) : marron
Apparence (clarté) : limpide
pH (25 °C) : 7,2 - 7,6
Test de contrôle de l'efficacité des milieux nutritifs conformément à la version actuellement en vigueur de la norme DIN EN ISO 11133.
Inoculum sur milieu de référence (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)) : ≤ 100
Inoculum sur milieu de référence (Streptococcus pneumoniae ATCC 6305) : ≤ 100
Inoculum sur milieu de référence (Streptococcus pyogenes ATCC 19615) : ≤ 100
Inoculum sur milieu de référence (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) : ≤ 100
Inoculum sur milieu de référence (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) : ≤ 100
Inoculum sur milieu de référence (Bacteroides fragilis ATCC 25285) : ≤ 100
Inoculum sur milieu de référence (Haemophilus influenzae ATCC 33391) : ≤ 100
Croissance (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)) : satisfaisante à très satisfaisante
Croissance (Streptococcus pneumoniae ATCC 6305) : satisfaisante à très satisfaisante
Croissance (Streptococcus pyogenes ATCC 19615) : satisfaisante à très satisfaisante
Croissance (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) : satisfaisante à très satisfaisante
Croissance (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) : satisfaisante à très satisfaisante
Croissance (Bacteroides fragilis ATCC 25285) : satisfaisante à très satisfaisante
Croissance (Haemophilus influenzae ATCC 33391) : satisfaisante à très satisfaisante
Incubation :
24 ± 2 heures à 37 ± 1 °C, conditions aérobies
C. albicans 44 ± 4 heures à 37 ± 1 °C, conditions aérobies
B. fragilis 44 ± 4 heures à 37 ± 1 °C, conditions anaérobies
H. influenza 44 ± 4 heures à 37 ± 1 °C, conditions microaérophiles avec addition de facteur V+X.
Informations légales
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3