Principaux documents
1.09940
Supelco
Sodium carbonate solution
c(Na₂CO₃) = 0.05 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
1 AMP
44,50 $
44,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 AMP
44,50 $
About This Item
Formule linéaire :
Na2CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.99
Beilstein:
4154566
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.21
44,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Sodium carbonate solution, for 1000 ml, c(Na₂CO₃) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
liquid
Concentration
0.05 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
11.6 (20 °C in H2O)
Densité
1.1 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable