Documents
1.09871
Supelco
Hydrochloric acid
Chloride standard, 1000 mg Cl¯ (HCl in H₂O) Titrisol®
Synonyme(s) :
Hydrochloric acid standard solution, Chloride standard
About This Item
Formule linéaire :
HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.46
Numéro Beilstein :
1098214
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
product name
Hydrochloric acid solution, Chloride standard, 1000 mg Cl¯ (HCl in H₂O) Titrisol®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Technique(s)
ion chromatography: suitable
pH
0.6 (20 °C in H2O)
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
environmental
food and beverages
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
content (Cl⁻): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Argentometric titration
(traceable to NIST - SRM 999b)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable