Key Documents
1.09798
Supelco
o-xylène
reference substance for gas chromatography
Synonyme(s) :
1,2-diméthylbenzène
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.17
Numéro Beilstein :
1815558
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
202-422-2
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
867 °F
Limite d'explosivité
7 %
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.505 (lit.)
Point d'ébullition
143-145 °C (lit.)
Pf
-26--23 °C (lit.)
Température de transition
flash point 30 °C
Solubilité
0.18 g/L
Densité
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • o-Xylene for spectroscopy and chromatography: The use of o-Xylene in the field analysis of gas-phase VOCs highlights its application as an effective solvent in compound-specific isotope analysis, underlining its importance in environmental monitoring and pharmaceutical research (J Contam Hydrol, 2024; doi: 10.1016/j.jconhyd.2024.104310).
  • o-Xylene in molecular biology research applications: Research utilizes o-Xylene in molecular dynamics simulations to understand the adsorption and diffusion behaviors of aromatic compounds, providing insights crucial for the development of advanced materials and pharmaceutical applications (Langmuir, 2024; doi: 10.1021/acs.langmuir.3c03706).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 6
1 of 6