Principaux documents
1.09727
Supelco
Poly(éthylène glycol)
4000, for gas chromatography
Synonyme(s) :
PEG
About This Item
Formule linéaire :
H(OCH2CH2)nOH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
13111021
Numéro de classement CE :
500-038-2
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>320 °C (DIN 51794)
Puissance
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
53-58 °C
Température de transition
flash point 270 °C
Solubilité
500 g/L
Densité
1.2 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
400‑500 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Liaison
Replaces: 9727-2; 9727
Remarque sur l'analyse
Thermogravimetry (thermogravimetric): 2 % lost of weight between 320-390°C
McReynolds constant (Benzene): Mc-Renolds-Konstante: ca. 320
McReynolds constant (Butanol): Mc-Renolds-Konstante 1-Butanol: ca.550
McReynolds constant (Nitropropane): Mc-Renolds-Konstante: ca. 570
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
138.6 °C - closed cup