Principaux documents
1.09604
Supelco
n-Heptadecane
reference substance for gas chromatography
Synonyme(s) :
n-Heptadecane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)15CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Numéro de classement CE :
211-108-4
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.3% (GC)
Forme
liquid
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Viscosité cinématique
<7 cSt(40 °C)
pb
302 °C/1013 hPa
Pf
22 °C
Température de transition
flash point 148 °C
Densité
0.78 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
Clé InChI
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): ≥ 99.3 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
300.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
149 °C - closed cup