1.09222
Couvercle perforé MAS-100 Iso NT®
stainless steel, no. of holes, 400 hole installed ( ), hole diam. 0.7 mm
Synonyme(s) :
tête de collecte, tamis supérieur
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Agence
non-compendial
Caractéristiques
no. of holes 400 hole installed ( )
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
11 m/s impaction speed (at flow rate of 100 L/min)
Diam. des orifices
0.7 mm
Application(s)
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilité
for use with 90mm Petri Dishes
for use with MAS-100®
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Application
Informations légales
Contenu apparenté
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.