Documents
1.08780
Supelco
Zinc
granular for analysis, particle size about 3-8 mm EMSURE® ISO
Synonyme(s) :
Zinc
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Zn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
65.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141750
Numéro de classement CE :
231-175-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
Agence
reag. ISO
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.9% (complexometric)
Forme
granular
Point d'ébullition
906 °C/1013 hPa
Pf
419 °C
Densité
7.13 g/cm3 at 20 °C
Traces de cations
As: ≤0.00001%
Cd: ≤0.0005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
Sn: ≤0.005%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 99.9 %
As (Arsenic): ≤ 0.00001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Sn (Tin): ≤ 0.005 %
Corresponds to ISO
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 7
1 of 7