Principaux documents
1.08440
Supelco
1,1,2-Trichlorotrifluoroéthane
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
1,1,2-Trichlorotrifluoroéthane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
200-936-1
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
360 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
680 °C
Puissance
43000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000002% Cu (Copper)
≤0.000002% Mn (Manganese)
≤0.000002% Ni (Nickel)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00001% Fe (Iron)
≤0.00001% Mg (Magnesium)
≤0.00001% Pb (Lead)
≤0.00001% Sn (Tin)
≤0.00001% Zn (Zinc)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0002% Iodine reducing matter (as HCHO)
≤0.0005% Free acid (as HCl)
≤0.005% Water
≤0.01% Carbon tetrachloride (GC)
≤0.01% Chloroform (GC)
≤0.01% Dichloromethane (GC)
≤3050-2900 cm⁻¹)) ≤ 5 ppm squalene
Couleur
APHA: ≤10
pb
47.6 °C/1013 hPa
Pf
-35 °C
Température de transition
flash point 195 °C
Solubilité
0.17 g/L
Densité
1.58 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
Clé InChI
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Les solvants de qualité EMSURE® conviennent à un large éventail d′applications de laboratoire classiques et sont fréquemment utilisés dans les applications de laboratoire réglementées et particulièrement exigeantes. EMSURE propose les meilleures spécifications de produit et les plus étoffées du monde. Nous déclarons que notre gamme EMSURE est conforme aux exigences de l′ACS, à celles du chapitre Réactifs dans la Pharmacopée européenne (Réact. Ph. Eur.) et également aux normes ISO.
Solvant pour l′analyse EMSURE® conforme au chapitre « Réactifs » de la pharmacopée européenne
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
195 °C