Documents
1.08357
Millipore
Triethanolamine hydrochloride
GR for analysis
Synonyme(s) :
Triethanolamine hydrochloride, 2,2′,2′′-Nitrilitriethanol hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H15NO3 · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.19 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
211-284-2
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
4.0-5.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
180.24 °C
Densité
1.3539 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C6H15NO3.ClH/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;/h8-10H,1-6H2;1H
Clé InChI
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (5 %; water): 4.0 - 5.5
Melting range: 176 - 180 °C
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Sulfated ash: ≤ 0.01 %
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable