Principaux documents
1.07475
Sigma-Aldrich
Pyridine-D5
deuteration degree min 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonyme(s) :
Pyridine-D5
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5D5N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
Numéro de classement CE :
230-720-2
Pression de vapeur
26.7 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
482 °C
Puissance
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.8-12.4 % (v/v)
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.02% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.03% Water (H<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
pH
8.81 ( in H2O)
pb
115 °C/1013 hPa
Pf
-42 °C
Température de transition
flash point 17 °C
Densité
0.98 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Clé InChI
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Description générale
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Remarque sur l'analyse
Deuteration degree: ≥ 99.8 %
Water
- NMR, H₂O:
≤ 0.02 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Water
- K. Fischer, H₂O + D₂O:
≤ 0.03 %
Evaporation Number: 12.7
Informations légales
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany