Principaux documents
1.06794
Supelco
3-Nitrophenol
pH indicator
Synonyme(s) :
3-Nitrophenol, m-Nitrophenol
25 G
276,00 $
276,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
276,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
209-073-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
276,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
3-Nitrophenol, indicator
Niveau de qualité
Essai
≥98% (DSC (differential scanning calorimetry))
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
400 °C
Puissance
328 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.6-8.6 (20 °C in H2O)
pb
194 °C/93 hPa
Pf
95-98 °C
Température de transition
flash point >100 °C
Solubilité
insoluble 13.5 g/L
Densité
1.49 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
640 kg/m3
λmax
329-333 nm (buffer pH 6.6)
389-393 nm (buffer pH 11.0)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
Clé InChI
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (DSC (differential scanning calorimetry)): ≥ 98 %
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Melting point (DSC (differential scanning calorimetry)): 94 - 98 °C
Transition range: pH 6.6 - pH 8.6colourless - yellow
Absorption maximum λmax. (buffer pH 6.6): 329 - 333 nm
Absorption maximum λmax. (buffer pH 11.0): 389 - 393 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ1max; 0.05 g/l; buffer pH 6.6): 130 - 150
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ2max; 0.05 g/l; buffer pH 11.0): 100 - 120
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3