1.06444
Chlorure de sodium
EMPROVE® API Ph Eur,BP,JP,USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Halite, NaCl
About This Item
Produits recommandés
Agence
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 865 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® API
Forme
solid
Puissance
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
1461 °C
Pf
801 °C (lit.)
Solubilité
358 g/L
Masse volumique apparente
1140 kg/m3
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Gratuit - s'inscrire pour télécharger