Principaux documents
1.06025
Sigma-Aldrich
Methanol-D4
deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonyme(s) :
Methanol-D4, Tetradeuteromethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CD4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
Numéro de classement CE :
212-378-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
129 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
440 °C
Puissance
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
6-50 % (v/v)
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.020% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
pb
65 °C/1013 hPa
Pf
-98 °C
Température de transition
flash point 9 °C
Densité
0.79 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
O(C([2H])([2H])[2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Description générale
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Remarque sur l'analyse
Deuteration degree: ≥ 99.95 %
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0.020 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Informations légales
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2