611646
Méthanol-d4
≥99.8 atom % D, contains 0.05 % (v/v) TMS
Synonyme(s) :
Alcool méthylique-d3, Tétradeutérométhanol
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99.8 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Forme
liquid
Contient
0.05 % (v/v) TMS
Limite d'explosivité
5.5-36.5 % (lit.)
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.025% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.326 (lit.)
Point d'ébullition
65.4 °C (lit.)
Pf
-99 °C (lit.)
Densité
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
mixture
Chaîne SMILES
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup