1.05341
Devarda′s alloy
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Devarda′s alloy
417,00 $
About This Item
417,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Forme
powder
pb
906 °C/1013 hPa
Pf
490-560 °C
Densité
5.79 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
2080 kg/m3
Traces de cations
N: ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Zn].[Cu].[Al]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
Clé InChI
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Streamlined lab work
- Time and cost savings
- Superior comparability of results
- Certainty during product use
- Accuracy regarding impurities
- Confidence in analysis and production
Liaison
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable