Documents
1.05057
Supelco
Potassium disulfite
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Potassium disulfite, Potassium metabisulfite, Potassium pyrosulfite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
K2O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
240-795-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥96% (iodometric)
Forme
solid
Puissance
2300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.005% In water insoluble matter
pH
3.0-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
150 °C (decomposition)
Solubilité
450 g/L
Masse volumique apparente
1000‑1300 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
Traces de cations
As: ≤0.0001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 96 %
In water insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1