Principaux documents
1.05056
SAFC
Potassium disulfite
E 224
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Potassium disulfite, Potassium metabisulfite, Potassium pyrosulfite
5 KG
691,00 $
691,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 KG
691,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
K2O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro E:
E224
Numéro de classement CE :
240-795-3
691,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
3.0-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
150 °C (decomposition)
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([S](=O)[O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Description générale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Potassium disulfite shows preservative and antioxidant properties. Potassium disulfite E224 is suitable for use in pharmaceutical processes and as food additive.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1