Principaux documents
1.04867
Supelco
Potassium hydrogen diiodate
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Potassium hydrogen diiodate, Potassium biiodate
About This Item
Formule linéaire :
KH(IO3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
236-650-9
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.8% (iodometric)
Forme
solid
pH
1-2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilité
13 g/L
Masse volumique apparente
1750 kg/m3
Traces d'anions
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.02%
Traces de cations
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2HIO3.K/c2*2-1(3)4;/h2*(H,2,3,4);/q;;+1/p-1
Clé InChI
ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 99.8 %
Chloride, Chlorate, Bromide, Bromate (as Cl): ≤ 0.02 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3