Documents
1.04233
Millipore
Glycylglycine
≥99% dry basis (perchloric acid titration)
Synonyme(s) :
Glycylglycine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161703
Numéro de classement CE :
209-127-8
Pureté
≥99% dry basis (perchloric acid titration)
Forme
solid
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H8N2O3.ClH/c5-1-3(7)6-2-4(8)9;/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9);1H
Clé InChI
YHBAZQDEMYQPJL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
buffer substance
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
UV-Absorption (250 nm, 20 g/l, 1 cm, water): ≤ 0.05
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Glycine: ≤ 0.15 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 1.0 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable