Key Documents
1.03162
Supelco
Eschka′s mixture
GR for analysis (for determination of sulfur in coal)
About This Item
Code UNSPSC :
12352402
Nomenclature NACRES :
NB.21
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
12 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilité
80 g/L
Masse volumique apparente
300 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Remarque sur l'analyse
Magnesium oxide: 65.0 - 67.0 %
Sodium carbonate: 32.0 - 34.0 %
Total sulfur (S): ≤ 0.0005 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 0.5 %
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable