Principaux documents
1.03037
Supelco
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
GR for analysis reagent for Vitamin B₆ Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
10 G
751,00 $
751,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
751,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H2Cl3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
202-937-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
751,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
65-67 °C
Masse volumique apparente
800 kg/m3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClN=C1C=C(C(=O)C(=C1)Cl)Cl
InChI
1S/C6H2Cl3NO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
Clé InChI
YHUMTHWQGWPJOQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Utilizing experimental design and desirability function in optimizing RP-HPLC method: Discusses the optimization of analytical methods using 30% acetic acid, improving the detection and analysis of pharmaceutical compounds (Mozayad et al., 2024).
  • Combined application of bacteriophages with a competitive exclusion culture and carvacrol with organic acids can reduce Campylobacter in primary broiler production: Illustrates the role of 30% acetic acid in agricultural biocontrol applications, reducing pathogen load in poultry (Peh et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (312 nm; 0,001 %; 1 cm; ethanol): ≥ 800
Melting point: 65 - 68
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable