Principaux documents
1.03024
Supelco
Chlorophenol red
pH indicator
Synonyme(s) :
Chlorophenol red, 3,3′′-Dichlorophenolsulfonphthalein
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H12Cl2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
224-619-2
Nom du produit
Chlorophenol red, indicator
Niveau de qualité
Forme
solid
Perte
≤15% loss on drying, 110°C
visual transition interval
4.8-6.4, brownish-yellow to red-violet
Pf
261 °C
Masse volumique apparente
720 kg/m3
Amax
432-436 nm (buffer pH 4.8)
574-576 nm (buffer pH 6.4)
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C19H12Cl2O5S/c20-14-9-11(5-7-16(14)22)19(12-6-8-17(23)15(21)10-12)13-3-1-2-4-18(13)27(24,25)26-19/h1-10,22-23H
Clé InChI
WWAABJGNHFGXSJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Transition range: pH 4.8 - pH 6.4 brownish-yellow - red-violet
Absorption maximum λ 1 (buffer pH 4.8): 432 - 436 nm
Absorption maximum λ 2 (buffer pH 6.4): 574 - 576 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ1max; 0.01g/l; buffer pH 4.8; calculated on dried substance): 450 - 600
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ2max; 0.01g/l; buffer pH 6.4; calculated on dried substance): 1000 - 1300
Loss on drying (110 °C): ≤ 15 %
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable