1.02837
L-Cystine
for biochemistry
Synonyme(s) :
L-Cystine, Cys
895,00 $
About This Item
895,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
261-262 °C (decomposition)
Solubilité
insoluble 0.19 g/L
Densité
1.677 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
300 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
S(SC[C@H]([N+H3])C(=O)[O-])C[C@H]([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
Clé InChI
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, fine-crystalline powder
Appearance of solution (0.2 mol/l, hydrochloric acid 1 mol/l): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l, calc. on dried substance): -220.0 to - 225.0
Chloride (Cl): ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.05 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Co (Cobalt): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.3 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.3 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable