Principaux documents
1.01744
Supelco
pH Test, photometric
photometric, pH range 6.4-8.8, Spectroquant®
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
pH Cell Test, photometric, pH range 6.4-8.8, Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 280 tests
Classe(s) fonctionnelle(s) de l'analyte
pH
Technique(s)
photometry: suitable
Plage de pH
6.4-8.8
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (Indicator)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Method: photometric pH 6.4 - 8.8 Spectroquant®
This Spectroquant® pH Cell Test allows the accurate determination of the pH value of aqueous samples in the range between pH 6.4 and 8.8.
Method applied: A non-chlorine-sensitive phenol red indicator solution changes color from yellow to red-violet depending on the pH. The resultant color is evaluated photometrically.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.