Principaux documents
1.01134
Supelco
Ammonium carbamate
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Ammonium carbamate, Ammonium carbaminate, Carbamic acid ammonium salt
500 G
346,00 $
346,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
346,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
214-185-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥99.5% (alkalimetric)
Forme:
solid
Solubilité:
790 g/L
346,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
82 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.5% (alkalimetric)
Forme
solid
Puissance
681-1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
Résidus de calcination
≤0.002% (as sulfate)
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
152 °C (closed capillary tube)
Solubilité
790 g/L
Densité
1.6 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
750 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0003%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Traces de cations
Ca: ≤0.003%
Fe: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[N+H4].NC(=O)[O-].O
InChI
1S/CH3NO2.H3N.H2O/c2-1(3)4;;/h2H2,(H,3,4);1H3;1H2
Clé InChI
SFWLALIEAXEULE-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Oxalic acid as a dual C1 surrogate for heterogeneous palladium-catalyzed tandem four-component quinazolinone synthesis.: This study explores the use of ammonium carbamate in synthesizing quinazolinones via a novel palladium-catalyzed method, highlighting its application in organic synthesis (Sheetal et al., 2024).
  • High-Capacity, Cooperative CO(2) Capture in a Diamine-Appended Metal-Organic Framework through a Combined Chemisorptive and Physisorptive Mechanism.: Ammonium carbamate is discussed in the context of enhancing CO2 capture efficiency in metal-organic frameworks, showcasing its potential in environmental applications (Zhu et al., 2024).
  • Thermal Synthesis of Carbamic Acid and Its Dimer in Interstellar Ices: A Reservoir of Interstellar Amino Acids.: The paper investigates the formation of carbamic acid from ammonium carbamate under interstellar conditions, providing insights into astrochemistry and the origins of amino acids in space (Marks et al., 2023).
Remarque sur l'analyse
Assay (alkalimetric): ≥ 99.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0003 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.003 %
Fe (Iron): ≤ 0.0002 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.002 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable