Principaux documents
1.01071
SAFC
Hydroxyacétate d'aluminium hydraté
(basic aluminium acetate) pure
Synonyme(s) :
Hydroxyacétate d'aluminium hydraté, Acétate d'aluminium basique, Sous-acétate d'aluminium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H7AlO5 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.08 (anhydrous basis)
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
205-518-2
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
<0.0000090 Pa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
4.3-4.9 (20 g/L in H2O, suspension)
Pf
>280 °C
Solubilité
practically insoluble 0.14 g/L
Densité
1.43 g/cm3 at 20.0 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Grâce à ses propriétés astringentes, antiseptiques et désinfectantes, l'hydroxyacétate d'aluminium hydraté (également appelé acétate d'aluminium basique) est généralement utilisé dans les formes topiques.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1