Principaux documents
1.00659
Supelco
Tungstosilicic acid hydrate
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Tungstosilicic acid hydrate, Silicotungstic acid, Wolframosilicic acid
100 G
270,00 $
270,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
270,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H4[Si(W3O10)4] · x H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
2878.17 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
234-719-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
270,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Forme
solid
Impuretés
≤20 ppm Total nitrogen (N)
Perte
≤16% loss on ignition, 750 °C
Solubilité
water: soluble at 20 °C
Masse volumique apparente
200‑500 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤20 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
Traces de cations
Fe: ≤10 ppm
K: ≤200 ppm
Na: ≤200 ppm
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[Si](O)(O)(O)O.O
InChI
1S/H4O4Si.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Clé InChI
ACTPFSYIGLFGLY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 20 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 50 ppm
Total nitrogen (N): ≤ 20 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 20 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
K (Potassium): ≤ 200 ppm
Na (Sodium): ≤ 200 ppm
Loss on ignition (750 °C): ≤ 16 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable