Principaux documents
1.00656
Supelco
Silicic acid
precipitated extra pure heavy
Synonyme(s) :
Silicic acid
1 KG
449,00 $
20 KG
8 260,00 $
449,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
449,00 $
20 KG
8 260,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
O2Si · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352308
Numéro de classement CE :
231-545-4
Nomenclature NACRES :
NB.21
449,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99% SiO2 basis (calculated on ignited on substance, gravimetric)
Forme
solid
Puissance
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impuretés
≤1% With hydrofluoric acid non volatile matter (as sulfate, ignited basis)
Perte
10-20% loss on ignition, 1000 °C
Pf
1710 °C
Solubilité
water: insoluble at 20 °C
Densité
2-6 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
60‑600 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
Traces de cations
Fe: ≤0.03%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Application(s)
sample preparation
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity: passes test
Assay (gravimetric, SiO₂, calc. on ignited substance): ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.03 %
With hydrofluoric acid non volatile matter (as sulfate, ignited basis): ≤ 1 %
Loss on ignition (1000 °C): 10 - 20 %
Particle size (< 0.1 mm): about 99 %
Bulk density: 20 - 60 g/100 ml
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable