Principaux documents
1.00640
Millipore
Acrylamide-bis ready-to-use solution 40% (19:1)
for electrophoresis
Synonyme(s) :
40% Acrylamide/Bisacrylamide 19:1, Polyacrylamide solution
About This Item
Code UNSPSC :
41105323
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Densité
1.03 g/cm3
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
Appearance of solution (color): almost colourless
Appearance of solution (clearness): almost clear
Assay of N,N′-methylene-bisacrylamide (HPLC): 4.8 - 5.2 %
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (290 nm; 1 %; 1 cm; water): ≤ 0.15
Free acid (as acrylic acid): ≤ 0.002 %
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Peripheral nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3