Principaux documents
1.00475
Supelco
Phosphate Cell Test
photometric, 0.5-25.0 mg/L (PO4-P), 1.5-76.7 mg/L (PO43-), 1.1-57.3 mg/L (P2O5), Spectroquant®
1 EA
94,20 $
94,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
94,20 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
94,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
phosphate
Plage de mesure
0.5-25.0 mg/L (PO4-P)
1.1-57.3 mg/L (P2O5)
1.5-76.7 mg/L (PO43-)
Technique(s)
photometry: suitable
Méthode de détection
photometric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
(o-phosphate) Method: photometric, PMB 0.5 - 25.0 mg/l PO₄-P 1.5 - 76.7 mg/l PO₄³⁻ 1.1 - 57.3 mg/l P₂O₅ Spectroquant®
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1