Documents
1.00400
Supelco
Molybdic acid
about 85% MoO3, containing ammonium molybdate, EMPLURA®
Synonyme(s) :
Molybdic acid about 85% MoO3
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
231-970-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Molybdic acid about 85% MoO3, (containing ammonium molybdate) EMPLURA®
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥85% (precipitation titration)
Forme
solid
Puissance
2689 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Pf
300 °C
Solubilité
water: insoluble at 20 °C
Densité
3.1 g/cm3
Masse volumique apparente
980 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Traces de cations
Fe: ≤0.005%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Mo.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2
Clé InChI
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Description générale
(containing ammonium molybdate) EMPLURA®
Remarque sur l'analyse
Assay (precipitative titration)≥ 85 %Chloride (Cl)≤ 0.01 %Phosphate, Arsenate, Silicate (as PO₄)≤ 0.005 %Sulfate (SO₄)≤ 0.02 %Fe (Iron)≤ 0.005 %NH₄ (Ammonium)about 6
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable