09-241
Anti-phospho JAK-2 (Tyr570) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Janus kinase 2, Janus kinase 2 (a protein tyrosine kinase), tyrosine-protein kinase JAK2
501,00 $
About This Item
501,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human, pig, horse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
primate (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr570)
Informations sur le gène
human ... JAK2(3717)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualité
Western Blot Analysis: 0.05 ug/mL of this antibody detected JAK-2 on 10 µg of transfected HEK293T cell lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Transfected HEK293T cell lysates
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable