07-748
Anti-monomethyl-Histone H4 (Lys20) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
H4K20me1, Histone H4 (mono methyl K20)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
monomethylation (Lys20)
Informations sur le gène
human ... HIST2H4B(554313)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry (cells)
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1