07-416
Anti-Akt1/PKBα Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, murine thymoma viral (v-akt) oncogene homolog-1, rac protein kinase alpha, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AKT1(207)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
4 µg of a previous lot immunoprecipitated active Akt from 1 mg of HEK293 cells stimulated with IGF-1.
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualité
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this antibody detected Akt in RIPA lysates from human A431 carcinoma cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.