07-300
Anti-Cofilin 2 Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, rat
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CFL2(1073)
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1