07-2270
Anti-WNK4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Serine/threonine-protein kinase WNK4, Protein kinase lysine-deficient 4, Protein kinase with no lysine 4
488,00 $
About This Item
488,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WNK4(65266)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualité
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected WNK4 on 10 µg of mouse kidney cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse kidney cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable